Imprimer
Bromure de dodécyltrimethylammonium 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
409311000 409310250 409315000
ACRO409311000EA 430 EUR
ACRO409311000 ACRO409310250 ACRO409315000
Bromure de dodécyltrimethylammonium 99%, pur
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄BrN
Point de fusion: 246 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)