Imprimer
Bismuth (III) nitrate basique 71-74% (base Bi (calc. sur substance séche)), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques DAB, USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
10334-1KG 10334-250G
10334-1KGEA 228 EUR
10334-1KG 10334-250G
Bismuth (III) nitrate basique 71-74% (base Bi (calc. sur substance séche)), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques DAB, USP, Fluka™
Bismuth (III) nitrate basique
Formule: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Point de fusion: >500 °C (déc.)
Densité: 5,29 g/cm³ (22.8 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064844
Numéro CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Bi (calculated to dried substances) 71 - 74 %
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Acidly reacting impurities complying
Ammonium (NH₄) Max. 0.01 %
Silver (Ag) Max. 0.0025 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Lead complying
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Alkalis/earth alkalis Max. 0.5 %
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) Max. 0.5 %
Carbonate (CO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.03 %
Residual solvents complying