Imprimer
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Fournisseur: Molekula
Danger
38882574-25G 38882574-100G
MOLE38882574-25GEA 0 EUR
MOLE38882574-25G MOLE38882574-100G
tert-Butylchlorodiméthylsilane
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…90 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4