Imprimer
Sable de mer
Fournisseur: Roth Carl
8441.1 8441.2
ROTH8441.1EA 0 EUR
ROTH8441.1 ROTH8441.2
Sable de mer
Sable de mer
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable