Imprimer
Sable de mer pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
15309.1600 15309.3600 15309.5600 15309.2600 15309.4600 15309.6600 15309.7500
KRAF15309.1600EA 47.4 EUR
KRAF15309.1600 KRAF15309.3600 KRAF15309.5600 KRAF15309.2600 KRAF15309.4600 KRAF15309.6600 KRAF15309.7500
Sable de mer pour analyses
Sable de mer
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4