Imprimer
Silicium dioxyde pour nettoyage des creusets en platine, calciné, brut, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
18648-2.5KGEA 85.4 EUR
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
Silicium dioxyde pour nettoyage des creusets en platine, calciné, brut, Fluka™
Silicium dioxyde
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1719
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Merck Index: 14,08493