Imprimer
Sable de quartz, poudre blanche, Purum p.a. >230 mesh, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
83340-1KG 83340-5KG
83340-1KGEA 110 EUR
83340-1KG 83340-5KG
Sable de quartz, poudre blanche, Purum p.a. >230 mesh, Fluka™
Sable de quartz
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2,210 °C(1,013 hPa)
Point de fusion: 1,710 °C
Densité: 2.650 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on ignition (900°C) Max. 0.3 %
Calcium (Ca) Max. 200 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Form powder