Imprimer
Aluminium sulfate hydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Aluminum(III) sulphate xhydrate
3731.1 3731.2
ROTH3731.1EA 0 EUR
ROTH3731.1 ROTH3731.2
Aluminium sulfate hydraté
Aluminium sulfate hydraté
Formule: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149136
Numéro CAS: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0