Imprimer
Antimoniure de gallium (III) ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
12933.03 12933.06
12933.03EA 82.1 EUR
12933.03 12933.06
Antimoniure de gallium (III) ≥99.99% (base métaux)
Antimoniure de gallium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 12064-03-8 Molecular Formula: GaSb Formula Weight: 191.47 Physical Form: 6mm & down Pieces Odour: Odourless UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00016101
Formule: GaSb
MW: 191.48 g/mol
Point de fusion: 710 °C
Densité: 5.5…5.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016101
Numéro CAS: 12064-03-8
EINECS: 235-058-8
ONU: 1549
ADR: 6.1 III