Imprimer
Trisulfure de digallium ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Gallium (III) sulphide
41538.03 41538.06
41538.03EA 97.2 EUR
41538.03 41538.06
Trisulfure de digallium ≥99.999% (base métaux)
Trisulfure de digallium
Purity: 99.999% CAS No.: 12024-22-5 Molecular Formula: Ga2S3 Formula Weight: 235.63 Physical Form: Powder Density: 3.77 Melting Point: 1255° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016106
Formule: Ga₂S₃
Point de fusion: 1255 °C
Densité: 3.77
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016106
Numéro CAS: 12024-22-5
EINECS: 234-692-2
ONU: 3260
ADR: 8,II