Trioxyde de digallium ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42528.06
42528.14
42528.22
42528.06EA
91.9
EUR
42528.06
42528.14
42528.22
Trioxyde de digallium ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Trioxyde de digallium
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-21-4
Molecular Formula: Ga2O3
Formula Weight: 187.44
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 6.44
Refractive Index: 1.92
Odour: Odourless
Melting Point: 1900°
Merck Reference: 14,4346
MDL No.: MFCD00011020
Formule:
Ga₂O₃ Point de fusion: 1900 °C Densité: 6.44 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011020 Numéro CAS: 12024-21-4 EINECS: 234-691-7 Merck Index: 14,4346 |