Triiodure de gallium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
35699.03
35699.06
35699.14
35699.03EA
83.5
EUR
35699.03
35699.06
35699.14
Triiodure de gallium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Triiodure de gallium
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-91-4
Molecular Formula: GaI3
Formula Weight: 450.43
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.15
Appearance: Yellow-green
Melting Point: 212°
Boiling Point: 345° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016107
Formule:
GaI₃ MW: 450.44 g/mol Point d'ébullition: 345 °C (subl.) Point de fusion: 212 Densité: 4.15 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016107 Numéro CAS: 13450-91-4 EINECS: 236-611-6 ONU: 3260 ADR: 8 II |