Trifluorure de gallium ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
13987.03
13987.06
13987.03EA
189
EUR
13987.03
13987.06
Trifluorure de gallium ≥99.995% (base métaux)
Trifluorure de gallium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-51-9
Molecular Formula: GaF3
Formula Weight: 126.72
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 4.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° subl.
Boiling Point: ca 1000°
Merck Reference: 14,4354
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011021
Formule:
F₃Ga MW: 126.72 g/mol Point d'ébullition: ∼1000 °C Point de fusion: 800 °C (subl.) Densité: 4.47 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011021 Numéro CAS: 7783-51-9 EINECS: 232-004-5 ONU: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,4354 |