Imprimer
Carbure d'aluminium
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Aluminum carbide, Tetraaluminium tricarbide
3094.1 3094.2
ROTH3094.1EA 0 EUR
ROTH3094.1 ROTH3094.2
Carbure d'aluminium
Carbure d'aluminium
Formule: C₃Al₄
MW: 143.96 g/mol
Point de fusion: 2100
Densité: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003425
Numéro CAS: 1299-86-1
EINECS: 215-076-2
ONU: 1394
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,00345