Imprimer
Carbure d'aluminium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum carbide, Tetraaluminium tricarbide
14038.18 14038.30
14038.18EA 316 EUR
14038.18 14038.30
Carbure d'aluminium ≥99% (base métaux)
Carbure d'aluminium
Purity: 99+% CAS No.: 1299-86-1 Molecular Formula: Al4C3 Formula Weight: 143.96 Physical Form: -325 Mesh, typically 10 microns or less Density: 2.36 Appearance: Dark grey Melting Point: 2100° (dec. 2200°) Merck Reference: 14,335 UN No.: 1394 MDL No.: MFCD00003425
Formule: C₃Al₄
MW: 143.96 g/mol
Point de fusion: 2100 °C
Densité: 2.36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003425
Numéro CAS: 1299-86-1
EINECS: 215-076-2
ONU: 1394
ADR: 4.3 II
Merck Index: 14,335
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Total Metal Impurities 0.9% max