Imprimer
Trioxyde de baryum et de titane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
196860025 196865000
ACRO196860025EA 203 EUR
ACRO196860025 ACRO196865000
Trioxyde de baryum et de titane 99%
Trioxyde de baryum et de titane
Formule: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Point de fusion: 1625
Densité: 6.08 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003447
Numéro CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
Merck Index: 12,01029
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
Assay 0.988 to 1.000 (BaO + SrO)/TiO2 Mole Ratio
Particle size 0.85 to 1.45 µm (Horiba, D50)
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.02 %
Impurity ≤0.15 % (SrO)
Loss on ignition ≤0.5 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤0.04 %