Imprimer
phosphate tricalcique (35 - 40% Ca) pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
213480010 213480050
ACRO213480010EA 63.7 EUR
ACRO213480010 ACRO213480050
phosphate tricalcique (35 - 40% Ca) pour analyses
tri-Calcium phosphate
Formule: Ca₃(PO₄)₂
Point de fusion: 1670 °C
Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015984
Numéro CAS: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric 35 to 40 % (Ca)
Chloride (Cl) ≤0.14 %
Fluoride (F) ≤0.0075 %
Carbonate (CO3) Passes test
Nitrate (NO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8.0 % (800°C)