Perchlorate de strontium trihydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
45577.09
45577.22
45577.36
45577.09EA
29.2
EUR
45577.09
45577.22
45577.36
Perchlorate de strontium trihydraté ≥98%
Perchlorate de strontium trihydraté
Purity: 98%
CAS No.: 15650-09-6
Molecular Formula: Cl2O8Sr.3H2O
Formula Weight: 340.54 (286.52anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1508
MDL No.: MFCD09039117
Formule:
Cl₂O₈Sr·3H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09039117 Numéro CAS: 15650-09-6 EINECS: 236-614-2 ONU: 1508 ADR: 5.1,II |