Imprimer
Tétraoxyde de tripotassium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
39502.14 39502.22
39502.14EA 272 EUR
39502.14 39502.22
Tétraoxyde de tripotassium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Tétraoxyde de tripotassium et de vanadium
Purity: 99.9% CAS No.: 14293-78-8 Molecular Formula: K3VO4 Formula Weight: 232.24 Physical Form: Granular Odour: Odourless UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00210642
Formule: K₃O₄V
MW: 232.23 g/mol
Point de fusion: 1300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210642
Numéro CAS: 14293-78-8
EINECS: 238-220-6
ONU: 3285
ADR: 6.1 III