Imprimer
Potassium carbonate 1,5-hydraté 98.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
347200010 347202500 347200025
ACRO347200010EA 112 EUR
ACRO347200010 ACRO347202500 ACRO347200025
Potassium carbonate 1,5-hydraté 98.5% ACS
Potassium carbonate 1,5-hydraté
Formule: CK₂O₃·1,5H₂O
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149925
Numéro CAS: 6381-79-9
EINECS: 209-529-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl 98.5 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.005 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.004 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on heating 14.0 % to 16.5 % (285°C)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %