Imprimer
Trioxyde de bismuth et de sodium 80
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
A14073.14 A14073.22 A14073.36
A14073.14EA 26 EUR
A14073.14 A14073.22 A14073.36
Trioxyde de bismuth et de sodium 80
Trioxyde de bismuth et de sodium
Purity: 80% CAS No.: 12232-99-4 Molecular Formula: NaBiO3 Formula Weight: 279.97 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8585 MDL No.: MFCD00003474
Formule: BiNaO₃
MW: 279.97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003474
Numéro CAS: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 12,08728