Imprimer
Hydrogénodifluorure de potassium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium hydrogen fluoride, Potassium bifluoride
A13031.22 A13031.0E A13031.36
A13031.22EA 31.9 EUR
A13031.22 A13031.0E A13031.36
Hydrogénodifluorure de potassium ≥98%
Hydrogénodifluorure de potassium
Purity: 98% CAS No.: 7789-29-9 Molecular Formula: KHF2 Formula Weight: 78.10 Odour: Odourless pH: 1 Melting Point: 239° dec. Merck Reference: 14,7610 UN No.: 1811 MDL No.: MFCD00011403
Formule: HF₂K
MW: 78.1 g/mol
Point de fusion: 239 °C (déc.)
Densité: 2.370
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011403
Numéro CAS: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
ONU: 1811
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07771