Imprimer
Hydrogénodifluorure de potassium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium hydrogen fluoride, Potassium bifluoride
11557.36 11557.A3
11557.36EA 88 EUR
11557.36 11557.A3
Hydrogénodifluorure de potassium ≥99% (base métaux)
Hydrogénodifluorure de potassium
Purity: 99+% CAS No.: 7789-29-9 Molecular Formula: KHF2 Formula Weight: 78.10 Physical Form: Crystalline Density: 2.370 pH: 1 Melting Point: 239° dec. Solubility: Soluble in water (39g/100ml), dilute alcohol. Insoluble in absolute alcohol Merck Reference: 14,7610 UN No.: 1811 MDL No.: MFCD00011403
Electrolyte, flux, catalyst in alkylation of benzene with olefins, and in the synthesis of pure KF
Formule: HF₂K
MW: 78.1 g/mol
Point de fusion: 239 °C (déc.)
Densité: 2.370
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011403
Numéro CAS: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
ONU: 1811
ADR: 8 II
Merck Index: 14,7610