Imprimer
Hydrogénodifluorure de potassium 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium hydrogen fluoride, Potassium bifluoride
219230025 219230250 219235000
ACRO219230025EA 151 EUR
ACRO219230025 ACRO219230250 ACRO219235000
Hydrogénodifluorure de potassium 99+%, très pur
Hydrogénodifluorure de potassium
Formule: HF₂K
MW: 78.1 g/mol
Point de fusion: 239
Numéro MDL: MFCD00011403
Numéro CAS: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
ONU: 1811
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm