Imprimer
Acide méta-phosphorique, en morceaux, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Metaphosphoric acid
20632.236EA 82 EUR
20632.236 20632.293
Acide méta-phosphorique, en morceaux, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide méta-phosphorique
Constitué par un mélange d'acide métaphosphorique et de métaphosphate de sodium (NaPO3 : 56 à 60 %)
Formule: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Point d'ébullition: 260
Point de fusion: 21
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011351
Numéro CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
ONU: 3260
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as HPO3) (39-45 %) Passes test
Assay (calculated as NaPO3) (55-61 %) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as H3PO3) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm