Imprimer
Acide méta-phosphorique ~100%, grumeaux (vitreux), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Metaphosphoric acid
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
04103-10KGEA 2530 EUR
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
Acide méta-phosphorique ~100%, grumeaux (vitreux), Fluka™
Acide méta-phosphorique
Formule: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Point d'ébullition: 600 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2.0 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011351
Numéro CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
ONU: 3260
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of (HPO₃)n 40 - 50 %
Assay of (naPO₃)n 50 - 60 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %