Acide méta-phosphorique 33,5-36,5% stabilisé ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Metaphosphoric acid
Stabilization:
Stabilisé avec métaphosphate de sodium
CAS No.: 37267-86-0
Molecular Formula: HPO3
Formula Weight: 79.98
Physical Form: Crystalline
Density: 2.2
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7345
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011351
Phosphorylating agent, dehydrating agent, dental cements, laboratory reagent
Formule:
(HPO₃)n MW: 79.98 g/mol Point d'ébullition: 260 Point de fusion: 21 Densité: 2.2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011351 Numéro CAS: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 ONU: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,7345 |