Imprimer
Phénothiazine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 10H-Phenothiazine
130210010 130215000 130210050
ACRO130210010EA 101 EUR
ACRO130210010 ACRO130215000 ACRO130210050
Phénothiazine 99%
Phénothiazine
Formule: C₁₂H₉NS
MW: 199.28 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C
Point de fusion: 185 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005015
Numéro CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07404
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Beads or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥184 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test