1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L18702.06
L18702.14
L18702.06EA
31.3
EUR
L18702.06
L18702.14
1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine ≥97%
1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine
Purity: 98%
CAS No.: 59817-32-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 4248583
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00052896
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O Point de fusion: 205…208 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052896 Numéro CAS: 59817-32-2 ONU: 3263 ADR: 8,III |