Imprimer
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one, Wasser_5 99% Dry weight
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
B21954.03 B21954.06 B21954.14
B21954.03EA 61 EUR
B21954.03 B21954.06 B21954.14
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one, Wasser_5 99% Dry weight
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one
Purity: 99% CAS No.: 886-38-4 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 119-121° Beilstein Reference: 608049 Merck Reference: 14,3308 MDL No.: MFCD00001311
Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206.24 g/mol
Point d'ébullition: 407
Point de fusion: 119…121 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001311
Numéro CAS: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 14,3308