Imprimer
Cyclohex-1-énylméthylcetone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-1-cyclohexene, Cyclohex-1-enylmethylketone, 1-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanone
102500050 102500250
ACRO102500050EA 37.7 EUR
ACRO102500050 ACRO102500250
Cyclohex-1-énylméthylcetone 97%
Cyclohex-1-énylméthylcetone
Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00001547
Numéro CAS: 932-66-1
EINECS: 213-256-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %