Cyclopropylméthylcétone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-Cyclopropylethanone
111710250
111711000
111715000
ACRO111710250EA
32
EUR
ACRO111710250
ACRO111711000
ACRO111715000
Cyclopropylméthylcétone 98%
Cyclopropylméthylcétone
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg) Point de fusion: –68 °C Densité: 0.898 g/cm³ Point d'éclair: 21 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001297 Numéro CAS: 765-43-5 EINECS: 212-146-4 ONU: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥97.5 % |