Imprimer
Cyclohexanone-oxime 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
111201000 111205000 111200025
111201000.EA 21.8 EUR
111201000. 111205000. 111200025.
Cyclohexanone-oxime 97%
Cyclohexanone-oxime
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…92 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001660
Numéro CAS: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
ONU: 1325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %