Imprimer
trans-1,4-Diaminocyclohexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
C1426-25G C1426-5G C1426-100G
TCIAC1426-25GEA 41.8 EUR
TCIAC1426-25G TCIAC1426-5G TCIAC1426-100G
trans-1,4-Diaminocyclohexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00075174
Numéro CAS: 2615-25-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e487645772c0893245adb3267c04446333806f1b&vid=e487645772c0893245adb3267c04446333806f1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency