Imprimer
1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0814-25ML C0814-5ML
TCIAC0814-25MLEA 125 EUR
TCIAC0814-25ML TCIAC0814-5ML
1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00035862
Numéro CAS: 3114-70-3
EINECS: 221-483-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %