Imprimer
Tétrachloro-p-benzoquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02361.0005 8.02361.0250 8.02361.9010
8.02361.0005EA 31.9 EUR
8.02361.0005 8.02361.0250 8.02361.9010
Tétrachloro-p-benzoquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrachloro-p-benzoquinone
Formule: C₆Cl₄O₂
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 290…293 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001594
Numéro CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02088
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20°C) practically inSoluble
Melting Point 290 - 293 °C (sublimed)
Molar Mass 800 kg/m3
Bulk Density 800 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (71 °C)
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 400°C
Synonyms Tetrachloro-p-benzoquinone
Hill Formula C6Cl4O2