Imprimer
1,3-Diphényl-1,3-propanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A13450.14 A13450.22 A13450.36
A13450.14EA 46.9 EUR
A13450.14 A13450.22 A13450.36
1,3-Diphényl-1,3-propanedione ≥98%
1,3-Diphényl-1,3-propanedione
Purity: 98+% CAS No.: 120-46-7 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 219-221°/18mm Merck Reference: 14,3009 MDL No.: MFCD00003085
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Point d'ébullition: 219…221 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 76…80 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003085
Numéro CAS: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Merck Index: 14,3009