Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 97+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
227850010 227850250 227852500 227850050
ACRO227850010EA 111 EUR
ACRO227850010 ACRO227850250 ACRO227852500 ACRO227850050
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 97+%
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Point de fusion: 170…177 °C (déc.)
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.0 to 103.0 %
Appearance of solution (5% in water) Clear solution
pH 9.0 to 11.0
Color of solution ≤25 APHA (5 % in water)