Imprimer
Acide 4-nitro-o-toluique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H31332.03 H31332.06
H31332.03EA 60.9 EUR
H31332.03 H31332.06
Acide 4-nitro-o-toluique ≥97%
Acide 4-nitro-o-toluique
Purity: 97% CAS No.: 1975-51-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00210697
Formule: C₈H₇NO₄
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210697
Numéro CAS: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5