Imprimer
Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
309130050 AC30913.10 AC30913.50 309130250
ACRO309130050EA 84.6 EUR
ACRO309130050 MAYBAC30913.10 MAYBAC30913.50 ACRO309130250
Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle 98%
Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle
Formule: C₈H₃ClF₃NO
Point d'ébullition: 86…90 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 29…37 °C
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013874
Numéro CAS: 327-78-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %