Imprimer
5-Méthoxy-2-nitrophénol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
335440010 335440050
ACRO335440010EA 110 EUR
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Méthoxy-2-nitrophénol 98%
5-Méthoxy-2-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100932
Numéro CAS: 704-14-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %