Imprimer
4-Nitro-o-anisidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
B24220.14 B24220.22 B24220.36
B24220.14EA 26.9 EUR
B24220.14 B24220.22 B24220.36
4-Nitro-o-anisidine ≥99%
4-Nitro-o-anisidine
Purity: 99% CAS No.: 97-52-9 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 879619
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Point d'ébullition: 364
Point de fusion: 138…142 °C
Densité: 1.211
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007363
Numéro CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6