Imprimer
Orangé de méthyle
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
T118.1 T118.2
ROTHT118.1EA 34.9 EUR
ROTHT118.1 ROTHT118.2
Orangé de méthyle
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Point d'ébullition: ∼90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
ONU: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127