Imprimer
2-Fluoro-6-méthoxyphénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H26471.03 H26471.06
H26471.03EA 86 EUR
H26471.03 H26471.06
2-Fluoro-6-méthoxyphénol ≥97%
2-Fluoro-6-méthoxyphénol
Purity: 97% CAS No.: 73943-41-6 Molecular Formula: C7H7FO2 Formula Weight: 142.13 Flash Point: 103°(218°F) Refractive Index: 1.52 Boiling Point: 130-131°/36mm MDL No.: MFCD00075140
Formule: C₇H₇FO₂
Point d'ébullition: 130…131 °C (36 mmHg)
Densité: 1.23
Point d'éclair: 103 °C (218 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075140
Numéro CAS: 73943-41-6