Imprimer
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
20735.02 20735.03
SERA20735.02EA 70 EUR
SERA20735.02 SERA20735.03
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4