Imprimer
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
400050-250 400050-100
CAYM400050-250EA 50.4 EUR
CAYM400050-250 CAYM400050-100
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4