Imprimer
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14331.03 A14331.06 A14331.14
A14331.03EA 29.8 EUR
A14331.03 A14331.06 A14331.14
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) ≥99%
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Purity: 99% CAS No.: 69-78-3 Molecular Formula: C14H8N2O8S2 Formula Weight: 396.36 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1896821
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Point de fusion: ∼ 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4