Imprimer
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
117540050 117540010 117540250
ACRO117540050EA 76.6 EUR
ACRO117540050 ACRO117540010 ACRO117540250
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) 99%
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Point de fusion: 240…245 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %