Imprimer
Acide 5-nitroisophtalique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11696.22 A11696.36
A11696.22EA 32.6 EUR
A11696.22 A11696.36
Acide 5-nitroisophtalique ≥98%
Acide 5-nitroisophtalique
Purity: 98% CAS No.: 618-88-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Odour: Odourless Melting Point: 260-264° Beilstein Reference: 1976587 MDL No.: MFCD00007254
Formule: C₈H₅NO₆
Point de fusion: 260…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007254
Numéro CAS: 618-88-2
EINECS: 210-568-3