Imprimer
5-Aminoisophtalate de diméthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20761.14 B20761.22
B20761.14EA 35.2 EUR
B20761.14 B20761.22
5-Aminoisophtalate de diméthyle 98%
5-Aminoisophtalate de diméthyle
Purity: 98% CAS No.: 99-27-4 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2116565
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008435
Numéro CAS: 99-27-4
EINECS: 202-743-8